Få mere at vide
Sølv Sulfadiazin, LoGiCal
Artikelnummer. 30461131
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461131 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461131 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1420.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver Sulfadiazine
CAS 22199-08-2
Analyt- eller komponentnavne Silver Sulfadiazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H9 N4 O2 S . Ag
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Silver, (4-amino-N-2-pyrimidinylbenzenesulfonamidato-NN,O1)-, Sulfanilamide, N1-2-pyrimidinyl-, monosilver(1+) salt (8CI), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, silver complex, Altreet-Ag, Dermazin, Dermazine, Flamazine, Flammazine, Geben, NSC 625324, Physiotulle-Ag, Silvadene, Silver 2-sulfanilamidopyrimidine, Silver sulfadiazine, Silver sulphadiazine, Silverol, Sulfadiazine silver, Sulfadiazine silver salt, Silver, [4-amino-N-(2-pyrimidinyl-kappaN1)benzenesulfonamidato-kappaO]-
InChI formel InChI=1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Løsningstype Fedt
SMIL [Ag+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2
IUPAC navn sølv; (4-aminophenyl)sulfonyl-pyrimidin-2-ylazanid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 357.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 355,9497 g/mol