Få mere at vide
Sølvsulfadiazin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15579493 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15579493 25 g 25g
15569493 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15579493 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459650250
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22199-08-2
Molekylær formel C10H9AgN4O2S
Molekylvægt (g/mol) 357.14
InChI nøgle UEJSSZHHYBHCEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfadiazine, sulfadiazine silver, flamazine, silver sulphadiazine, silvadene, sulfadiazine silver salt, dermazin, thermazene, silver sulfadiazinate, sulfadiazine, silver
PubChem CID 441244
ChEBI CHEBI:9142
IUPAC navn sølv;(4-aminophenyl)sulfonyl-pyrimidin-2-ylazanid
SMIL C1=CN=C(N=C1)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver sulfadiazine
Smeltepunkt 285,0 °C
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Formel vægt 357.14
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 0,5% maks.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver sulfadiazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.