Få mere at vide
Sølv standardopløsning, til AAS, 1mg/ml Ag i 0,5N HNO3 , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10174400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10174400 100 ml 100ml
10226540 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196301000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver standard solution
Navn note 1 mg/ml Ag in 0.5N HNO3
Emballage Plastflaske
CAS 7761-88-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Tæthed 1.0200g/mL
Specifik vægtfylde 1.02
Fysisk form Væske
Molekylær formel AgNO3
Koncentration 997 to 1003 μg/mL of Ag (1+) in 0.5N HNO3 (20°C)
MDL nummer MFCD00003414
Farve Farveløs
Smeltepunkt -3.0°C
Merck Index 15, 8657
Kogepunkt 101.0°C
Opløselighed Soluble in water
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
Molekylvægt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
Mængde 100 ml
ChEBI CHEBI:32130
Formel vægt 107.87
Grad AAS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver atomic absorption standard solution
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid