Få mere at vide
Silver Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| CAS | 7761-88-8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylær formel | AgNO3 |
| MDL nummer | MFCD00003414 |
| Farve | Colorless |
| pH | 1 |
| InChI nøgle | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
| IUPAC navn | silver;nitrate |
| Vis mere |