Få mere at vide
Sølvforstøvningsmål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454855
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454855 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15454855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041264.KS
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Magnetron sputtering kilde
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-22-4
Lugt Karakteristik
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Ag
MDL nummer MFCD00003397
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag]
IUPAC navn sølv
Molekylvægt (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Procent renhed 99.99%