Få mere at vide
Silver solution for ICP/MS 10mg/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12917323 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12917323 100 mL Flaske 100ml
12927323 50 mL Flaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12917323 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 601 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00 DKK
    369.08 DKK / 100ml
    Spare 89.92 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Mængde 100 mL
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Silver (Ag) 10mg/l in HNO3 2%
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i