Få mere at vide
Sølv, loddelegering, 1,6 mm (0,06 tommer) diameter
Artikelnummer. 11349447
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349447 50 g 50g
11339447 250 g 250g
11329447 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041032.18
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til brug på kobber, rustfrit og de fleste andre metaller
Sølv, loddelegering bruges på kobber, rustfrit og de fleste andre metaller. Det bruges til elektroniske samlinger, matricetilbehør, tykke film. Lodning af smykker på grund af legerings evne til at opretholde høje niveauer af lysstyrke.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silver, solder Alloy
Navn note 1,6 mm (0,06 tommer) diameter.
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ag:Sn; 3.5:96.5 wt%
Mængde 50 g
MDL nummer MFCD00801108
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.