Få mere at vide
Sølvslug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver slug |
| Navn note | 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde |
| Mængde | 5 Slugs |
| Lugt | Karakteristik |
| Vægt | ≈4,2 g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.99% |