Få mere at vide
Sølvslug, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, Premion™, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11354628
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354628 25 g 25g
11334628 5 g 5g
11344628 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11354628 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042984.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Sølvsnegl bruges til termisk fordampning og elektroder (Schottky-diode og hurtigdiode).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silver slug
Navn note 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde
Mængde 25 g
Lugt Karakteristik
Vægt ≈0,26g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.999%
Grad Premion