Få mere at vide
Silver slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11320188
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11320188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042924.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Sølvsnegl bruges til termisk fordampning og elektroder (Schottky-diode og hurtigdiode).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver slug
Navn note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Mængde 5 g
Lugt Characteristic
Vægt ≈0.26g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.99%