Få mere at vide
Sølvkugle, 1-7mm (0,04-0,1 tommer), Premion™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Til dampaflejring
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver shot |
| Navn note | 1 to 3mm (0.04 to 0.1 in.) |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Characteristic |
| Form | Shot |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.999% |
| Grad | Premion |