Få mere at vide
Sølvstang, 7 mm (0,275 tommer) dia, Premion™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357137
Skift visning
Mængde:
25 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357137 25 mm 25mm
11347137 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011473.DH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver rod
Navn note 7mm (0.275 in.) dia.
Mængde 25 mm
Lugt Characteristic
Vægt ≈4.04g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Premion