Få mere at vide
Sølvstang, 6,35 mm (0,25 tommer) dia x 150 mm (5,9 tommer) lang, hård, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424755
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424755 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15424755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013304.KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver rod
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 150 mm (5,9 tommer) lang, hård
CAS 7440-22-4
Mængde 1 Pc.
Lugt Karakteristik
Vægt ≈3,32 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Ag
MDL nummer MFCD00003397
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag]
IUPAC navn sølv
Molekylvægt (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Procent renhed 99.99%
Grad Premion