Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sølvprotein til histologi, stærk
Artikelnummer. 11375018
Skift visning
Mængde:
5g
25g
110g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375018 5g 5g
11365018 25g 25g
11385018 110g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375018 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043970.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9008-42-8
Sølvprotein bruges i elektronmikroskopi med periodinsyre og thiocarbohydrazid eller thiosemicarbohydrazid som en positiv farve for kulhydrater såsom glykogen. Det kan også bruges til lysmikroskopi for at farve nervevæv. Det bruges også i histologisk farvning til mikroskopisk analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9008-42-8
Synonym Protargol
Tekniske data
Farve Lys gul til brun
Form Pulver
Format Pulver
Til brug med (applikation) Histologisk farvning til mikroskopisk analyse
Produkttype Sølv protein
Mængde 5g
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom