Få mere at vide
Sølvpulver, -100 mesh, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver |
| Farve | Sølv |
| Udseende | Sølvfarvet pulver |
| Mængde | 25 g |
| Maskestørrelse | -100 mesh |
| Lugt | Karakteristik |
| Analyseprocentområde | 99,95% (metalbasis) |
| Form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Silver powder
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.