Få mere at vide
Sølvplade, 3,175 mm tyk, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11396748
Skift visning
Mængde:
5 x 5 cm
10 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396748 10 x 10 cm Hver
11306758 5 x 5 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013420.RR
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silver plate
Navn note 3,175 mm (0,125 tommer) tykt
Mængde 10 x 10 cm
Lugt Karakteristik
Vægt ≈83,3g/5x5cm
Form Plade
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%