Få mere at vide
Silver plate, 3.175mm (0.125in) thick, 99.95% (metals basis)
Mængde:
5 x 5 cm
10 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver plate |
| Navn note | 3.175mm (0.125 in.) thick |
| Mængde | 5 x 5 cm |
| Lugt | Characteristic |
| Vægt | ≈83.3g/5x5cm |
| Form | Plate |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |