Få mere at vide
Sølv, plasma standardopløsning, Specpure™ Ag 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301419
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11301419
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013849.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Navn note plasma standard solution
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 50 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Silver: 0.1%; Water: 94.9%