Få mere at vide
Silver phosphate, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11311239
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311239 5 g 5g
11301239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011415.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7784-09-0 | Ag3O4P | 418.57 g/mol
Sølvfosfat finder anvendelse i fotografering og i sølvfarvning af biologiske materialer. Det bruges som fotokatalysator til fotokemisk spaltning af vand i synligt lys og til produktion af aktiveret oxygen ved samme metode. Det bruges i krystalvækst til scintillation, optik og dosimetri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-09-0
Molekylær formel Ag3O4P
Molekylvægt (g/mol) 418.57
MDL nummer MFCD00014148
InChI nøgle FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisilver phosphate, trisilver 1+ phosphate, unii-zl6t4y1xp8, zl6t4y1xp8, silver orthophosphate, trisilver orthophosphate, silver phosphate ag3po4, silberphosphat, trisilver 1+ orthophosphate, silver orthophosphate ag3po4
PubChem CID 159913
IUPAC navn trisølv; fosfat
SMIL [Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver phosphate
Smeltepunkt 849°C
Farve Grå til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water. Slightly soluble in dilute acetic acid. Freely soluble in dilute HNO3,ammonia,ammonium carbonate,alkali cyanides and thiosulfates.
Formel vægt 418.58
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende Yellow powder
Tæthed 6.37