Få mere at vide
Sølvfosfat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10157610 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10157610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419370250
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7784-09-0 | Ag3O4P | 418.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver phosphate
Smeltepunkt 849°C
Navn note 98%
CAS 7784-09-0
Farve Grøn-gul til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 97.5% min
Molekylær formel Ag3O4P
Lineær formel Ag3PO4
MDL nummer MFCD00014148
Merck Index 15, 8664
Synonym trisilver phosphate, trisilver 1+ phosphate, unii-zl6t4y1xp8, zl6t4y1xp8, silver orthophosphate, trisilver orthophosphate, silver phosphate ag3po4, silberphosphat, trisilver 1+ orthophosphate, silver orthophosphate ag3po4
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: slightly sol in dil acetic acid,freely sol in dil nitric acid,in ammonia,,ammonium carbonate,also in alkali cyanides and,thiosulfates
InChI nøgle FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P([O-])([O-])=O
IUPAC navn trisølv; fosfat
Molekylvægt (g/mol) 418.57
PubChem CID 159913
Formel vægt 418.57
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.