Få mere at vide
Sølvperrhenat, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460820
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460820 5 g 5g
11450820 1 g 1g
11470820 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460820 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044480.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20654-56-2 | AgO4Re | 358.071 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20654-56-2
Molekylær formel AgO4Re
Molekylvægt (g/mol) 358.071
MDL nummer MFCD00014144
InChI nøgle JRISYOCHUNKJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver i perrhenate, silver perrhenate, rhenium silver tetraoxide, acmc-20ajpz, silver i perrhenate, for synthesis, silver 1+ ion tetraoxorhenate 1-, silver i perrhenate trace metals basis
PubChem CID 11089628
IUPAC navn sølv;oxido(trioxo)rhenium
SMIL [O-][Re](=O)(=O)=O.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver perrhenate
Smeltepunkt 430°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel AgReO4
FN nummer UN1479
Formel vægt 358.1
Procent renhed 99.99%
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 7.05 g/mL