Få mere at vide
Silver perchlorate monohydrate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11321728
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321728 2 g 2g
11301728 10 g 10g
11391718 50 g 50g
11311728 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11321728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011624.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14242-05-8 | AgClO4 | 207.31 g/mol
Sølvperklorat kan bruges til fremstilling af sprængstoffer. Det bruges generelt som en kilde til sølvioner under syntese af sølvnanopartikler. Det bruges som katalysator i organisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14242-05-8
Molekylær formel AgClO4
Molekylvægt (g/mol) 207.31
MDL nummer MFCD00149128
InChI nøgle YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver perchlorate hydrate, silver perchlorate monohydrate, silver perchlorite, silver perchloric acid, acmc-1brvv, ag.clo4.h2o, silver i perchlorate monohydrate, silver 1+ ion hydrate perchlorate, silver 1+ hydrate perchlorate
PubChem CID 15959344
IUPAC navn sølv;perklorat;hydrat
SMIL [Ag+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver perchlorate monohydrate
Smeltepunkt 485°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1481
Merck Index 14,8523
Opløselighedsinformation Soluble in water and organic solvents.
Formel vægt 225.34 (207.32 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 2.800 g/mL