Få mere at vide
Silver perchlorate hydrate, 99%
Artikelnummer. 10440871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10440871 5 g Glasflaske 5g
10296450 25 g Glasflaske 25g
10403785 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10440871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210210050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14242-05-8 | AgClO4 | 207.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14242-05-8
Molekylær formel AgClO4
Molekylvægt (g/mol) 207.31
MDL nummer MFCD00149128
InChI nøgle YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver perchlorate hydrate, silver perchlorate monohydrate, silver perchlorite, silver perchloric acid, acmc-1brvv, ag.clo4.h2o, silver i perchlorate monohydrate, silver 1+ ion hydrate perchlorate, silver 1+ hydrate perchlorate
PubChem CID 15959344
SMIL [Ag+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver perchlorate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Lineær formel AgClO4·xH2O
Merck Index 10, 8358
Opløselighedsinformation Solubility in water: 557g/100mL. Other solubilities: soluble in many organic solvents
IUPAC navn sølv;perklorat;hydrat
Formel vægt 207.32
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver perchlorate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.