Få mere at vide
Sølvperchlorat, vandfri
Beskrivelse
Sølvperklorat bruges som katalysator i organisk kemi. Det er et effektivt reagens til at erstatte halogenidligander med perchlorat. Det bruges også til fremstilling af sprængstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver perchlorate |
| Smeltepunkt | 485 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Udseende | Hvide krystaller |
| Tæthed | 2,806 g/cm3 ved 20 °C |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og mange organiske opløsningsmidler (benzen, toluen, pyridin). Opløselig i vand, benzen og toluen. |
| Formel vægt | 207.32 |
Sikkerhed og håndtering
- silver perchlorate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid, silver(1+) salt