Få mere at vide
Sølvperklorat, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369857
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11369857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042209.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lysfølsom& Hygroskopisk
Sølvperklorat bruges som katalysator i organisk kemi. Det er et effektivt reagens til at erstatte halogenidligander med perchlorat. Det bruges også til fremstilling af sprængstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-93-9
Molekylær formel AgClO4
Molekylvægt (g/mol) 207.314
MDL nummer MFCD00003400
InChI nøgle YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver perchlorate, unii-sv4x1u113o, silver 1+ ion perchlorate, perchloric acid, silver 1+ salt, silver 1+ salt, ag.clo4, perchloric acid, silver 1+ salt 1:1, silver 1+ perchlorate ion, silver i perchloratehydrate, silver i perchlorate, anhydrous
PubChem CID 24562
IUPAC navn sølv; perklorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver perchlorate
Smeltepunkt 485°C (decomposition)
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
FN nummer UN1481
Merck Index 14,8523
Opløselighedsinformation Soluble in water and many organic solvents (benzene,toluene,pyridine)Soluble in water,benzene and toluene.
Formel vægt 207.32
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 2.806