Få mere at vide
Sølv p-toluensulfonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043338
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11399983
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00307.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16836-95-6 | C7H8AgO3S | 280.07 g/mol
Sølv p-toluensulfonat bruges til at omdanne alkylhalogenider til tosylater og benzylselenylchlorider til deres tilsvarende selenyltosylater. Det bruges til at fremme halogenernes afgangsevne. Til brug ved omdannelse af alkylhalogenider til alkyltosylater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sølv p-toluensulfonat bruges til at omdanne alkylhalogenider til tosylater og benzylselenylchlorider til deres tilsvarende selenyltosylater. Det bruges til at fremme halogenernes afgangsevne. Til brug ved omdannelse af alkylhalogenider til alkyltosylater.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16836-95-6
Molekylær formel C7H8AgO3S
Molekylvægt (g/mol) 280.07
MDL nummer MFCD00007511
InChI nøgle BRYKBDMLJJLFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver p-toluenesulfonate, silver tosylate, silverp-toluenesulfonate, silver p-toluenesulphonate, silver 1+ tosylate, silver p-tosylate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, silver 1+ salt, p-toluenesulfonic acid silver salt, silver i 4-methylbenzenesulfonate, silver p-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 85606
IUPAC navn sølv;4-methylbenzensulfonat
SMIL [Ag].CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver p-toluenesulfonate
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 279.07
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive