Få mere at vide
Sølv p-toluensulfonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399983
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399983 5 g 5g
11309993 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00307.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16836-95-6 | C7H8AgO3S | 280.07 g/mol
Sølv p-toluensulfonat bruges til at omdanne alkylhalogenider til tosylater og benzylselenylchlorider til deres tilsvarende selenyltosylater. Det bruges til at fremme halogenernes afgangsevne. Til brug ved omdannelse af alkylhalogenider til alkyltosylater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sølv p-toluensulfonat bruges til at omdanne alkylhalogenider til tosylater og benzylselenylchlorider til deres tilsvarende selenyltosylater. Det bruges til at fremme halogenernes afgangsevne. Til brug ved omdannelse af alkylhalogenider til alkyltosylater.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16836-95-6
Molekylær formel C7H8AgO3S
Molekylvægt (g/mol) 280.07
MDL nummer MFCD00007511
InChI nøgle BRYKBDMLJJLFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver p-toluenesulfonate, silver tosylate, silverp-toluenesulfonate, silver p-toluenesulphonate, silver 1+ tosylate, silver p-tosylate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, silver 1+ salt, p-toluenesulfonic acid silver salt, silver i 4-methylbenzenesulfonate, silver p-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 85606
IUPAC navn sølv;4-methylbenzensulfonat
SMIL [Ag].CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver p-toluenesulfonate
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 279.07
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive