Få mere at vide
Linden™ Silver Oxide Batteries
Artikelnummer. 12326968
Skift visning
Produkttype:
Sølvoxid-knapbatteri
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12326968 Sølvoxid-knapbatteri Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 12326968 Leverandør Linden™ Leverandørnr. HHT76B4
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Offering high volumetric energy with a stable voltage output. Linden™ Silver Oxide Batteries are available in a range of different capacities.
  • Supplied in small button form
  • High energy to weight ratio
Tekniske data
Produkttype Sølvoxid-knapbatteri
Celletype Button
Mængde 4 Pk.
Spænding 1.55 V
Strømstyrke 130 mAh capacity