Få mere at vide
Sølv organometalliske standarder, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ag | 1000 μg/g |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver Oil Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7440-22-4, 64742-65-0 |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Molekylær formel | Ag |
| MDL nummer | MFCD00003397 |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug