Få mere at vide
Silver nitrite, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11381239
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381239 50 g 50g
11371239 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011418.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-99-5 | AgNO2 | 153.873 g/mol
Sølvnitrit bruges i forsølvningsprocessen, hårfarve, blæk, permanente tuschpenne og bestemmelse af chloridioner i vand og borevæsker. Det bruges som Tollens reagens og bruges til dannelse af anilin og nitroforbindelser i victor mayer-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-99-5
Molekylær formel AgNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.873
MDL nummer MFCD00003413
InChI nøgle KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver nitrite, unii-t3mz57ogif, t3mz57ogif, silbernitrit, nitrous acid, silver 1+ salt, silver i nitrite, silvernitrite, acmc-20ajq7, ag.no2, silver nitrite 10g
PubChem CID 160904
IUPAC navn sølv; nitrit
SMIL N(=O)[O-].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nitrite
Smeltepunkt 140°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in hot water.Insoluble in ethanol.
Formel vægt 153.88
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende Light yellow crystals
Tæthed 4.45
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrite