Få mere at vide
Silver nitrite, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11371239
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371239 10 g 10g
11381239 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011418.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-99-5 | AgNO2 | 153.873 g/mol
Sølvnitrit bruges i forsølvningsprocessen, hårfarve, blæk, permanente tuschpenne og bestemmelse af chloridioner i vand og borevæsker. Det bruges som Tollens reagens og bruges til dannelse af anilin og nitroforbindelser i victor mayer-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-99-5
Molekylær formel AgNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.873
MDL nummer MFCD00003413
InChI nøgle KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver nitrite, unii-t3mz57ogif, t3mz57ogif, silbernitrit, nitrous acid, silver 1+ salt, silver i nitrite, silvernitrite, acmc-20ajq7, ag.no2, silver nitrite 10g
PubChem CID 160904
IUPAC navn sølv; nitrit
SMIL N(=O)[O-].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nitrite
Smeltepunkt 140°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in hot water.Insoluble in ethanol.
Formel vægt 153.88
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende Light yellow crystals
Tæthed 4.45 g/cm3