Få mere at vide
Sølvnitratopløsning, volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M AgN03 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver nitrate solution |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN3082 |
| IUPAC navn | sølv(1+)nitrat |
| Formel vægt | 169.87g/mol |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.1M |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Silver nitrate solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Silver nitrate solution