Få mere at vide
Sølvnitratopløsning, volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M AgN03 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15645020 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15645020 6 x 1 L Pakke med 6
15615020 500 mL 500ml
15695010 1 L 1 L
15605020 2.5 L 2.5 L
15635020 5 L 5 L
15685010 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15645020 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 353756X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M AgNO3 (0,1 N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7761-88-8 , 7732-18-5
Molekylær formel AgNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.87
MDL nummer MFCD00003414
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Kemisk navn eller materiale Silver nitrate solution
Navn note Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M AgNO3 (0.1N)
CAS min % ≥90.0000%, ≥0.2500%
CAS Max % ≤100.0000%, <2.5000%
Mængde 6 x 1 L
Lineær formel AgNO3
FN nummer UN3264
IUPAC navn sølv; nitrat
Formel vægt 169.87
Grad Reagens Ph. Eur.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1 M AgNO3 (0.1N)
Emballage Glasflaske
Tæthed 1.010 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate solution