Få mere at vide
Sølvnitratopløsning, 0,001 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12950884 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12950884 1000 mL Glasflaske 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12950884 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 047 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 DKK
    957.87 DKK / 1000ml
    Spare 292.13 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nitrate solution
CAS 7761-88-8
Mængde 1000 mL
Molekylær formel AgNO3
MDL nummer MFCD00003414
FN nummer 3082
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
Molekylvægt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.001M
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate 0.001M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3009300
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i