Beskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver nitrate solution |
| CAS | 7761-88-8 |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | AgNO3 |
| MDL nummer | MFCD00003414 |
| FN nummer | UN3082 |
| Synonym | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
| InChI nøgle | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
| IUPAC navn | sølv(1+)nitrat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Silver nitrate solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate