Få mere at vide
Sølvnitratopløsning 0,1M (0,1N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer for pH.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10111910 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastikbeholder
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10111910 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10640423 10 L Taske i æske 10 L
11438553 25 L Plastikbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10111910 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/7330/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7615.00 DKK
    2186.60 DKK / 2.5 L
    Spare 5428.40 DKK
    71% Slukket
 Begrænset vare
På lager
AgNO3, CAS-nummer-7761-88-8, sølvnitrat, månekaustikum, argerol, sølvmononitrat, sølvnitrat, sølv i nitrat, silbernitrat, argenti nitraer, nitrat d'argent, salpetersyre sølv i salt, 2,5 L, CHEBI:32130, Farveløs, SQVJOGYOTS, SQVJOGYO, SQVJYO, SQVJYO sølv;nitrat, 3414, 169.872
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7761-88-8
Molekylær formel AgNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.87
MDL nummer MFCD00003414
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Farve Farveløs
Grad pH.Eur.
Emballage HDPE plastikflaske
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate, 0.1M solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate