Learn More
Sølvnitratopløsning 0,1M (0,1N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical
Product Code. 10366330 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Mængde:
6 Ampules
Unit Size:
6 ampuller
Product Code. 10366330
Brand: Fisher Chemical J/7330C/90
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specifications
Farve Farveløs
CAS 7761-88-8
Molekylær formel AgNO3
MDL nummer MFCD00003414
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
Molekylvægt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Emballage Ampul
pH 5.4 to 6.4
Mængde 6 Ampules
Fysisk form Væske