Få mere at vide
Sølvnitratopløsning, volumetrisk, 0,0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl), Honeywell Fluka™
Beskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver nitrate solution |
| Mængde | 1 L |
| FN nummer | UN3082 |
| IUPAC navn | sølv(1+)nitrat |
| Formel vægt | 169.87g/mol |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.0282M |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Silver nitrate solution
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate