Få mere at vide
Sølvnitrat, puris. pa, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15687340 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
Artikelnummer. 15687340
Brand: Honeywell-Fluka 85228100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa,≥ 99,5 % (AT )
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7761-88-8
Molekylær formel AgNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.87
MDL nummer MFCD00003414
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nitrate
Mængde 100 g
Lineær formel AgNO3
FN nummer UN1493
Formel vægt 169.87g/mol
Procent renhed ≥99.5% (AT)
Grad puriss. pa
Tæthed Vapor Density: 5.8 (vs air)