Få mere at vide
Sølvnitrat, Premion™ 99,995% (metalbasis), Ag 63% min
Artikelnummer. 11394738
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394738 5 g 5g
11304748 25 g 25g
11384738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043087.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169,87 g/mol
Sølvnitrat anvendes i forsølvning, fotografering, fremstilling af andre sølvforbindelser, spejle, farvning af porcelæn og farvning i histologi. Det finder anvendelse som en plet i scanningselektronmikroskopi og en nøgleingrediens i flere sølvbaserede antiseptiske og antibakterielle farmaceutiske sammensætninger. Sølv(I)nitrat kan bruges til at adskille blandinger af alkener ved selektiv absorption og til afbeskyttelse og oxidationsreaktioner i organisk syntese. Det er meget udbredt som et analytisk reagens på grund af dets umiddelbare reaktion med halogenidioner, der danner uopløseligt bundfald af sølv(I)halogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7761-88-8
Molekylær formel AgNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.87
MDL nummer MFCD00003414
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nitrate
Smeltepunkt 212 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1479
Merck Index 14,8518
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand, alkohol og vandbaseret ammoniak. Let opløselig i æter.
Formel vægt 169.87
Procent renhed 99.995%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ag 63% min
Lugt Lugtfri
Følsomhed Lysfølsom
Tæthed 4.352 g/mL