Få mere at vide
Sølvnitrat (krystallinsk/certificeret ACS), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10346843
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10346843
Brand: Fisher Chemical S18125
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7761-88-8
Molekylær formel AgNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.87
MDL nummer MFCD00003414
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 444°C
Kemisk navn eller materiale Silver Nitrate
Smeltepunkt 212°C
Farve Hvid
pH 5.4 to 6.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 25 g
Analyseprocentområde Assay: ≥99.7%
Formel vægt 169.87
Procent renhed ≥99.7%
Grad Certificeret ACS
Identifikation Pass Test