Få mere at vide
Sølvnitrat (krystallinsk/certificeret ACS), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10265063
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10265063 500 g Glasflaske 500g
10346843 25 g Glasflaske 25g
10284773 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10265063 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S181500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 7761-88-8
Molekylær formel AgNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.87
MDL nummer MFCD00003414
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 444 °C
Kemisk navn eller materiale Silver Nitrate
Smeltepunkt 212 °C
Farve Hvid
pH 5.4 til 6.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Analyseprocentområde Analyse: ≥99,7%
Formel vægt 169.87
Procent renhed ≥99.7%
Grad Certificeret ACS
Identifikation Beståelsesprøve