Få mere at vide
Sølvnitrat (Cryst./Molecular Biology Grade), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10358424
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10358424 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10358424 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2546100
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sølvfarvning
Sølvnitrat bruges i biokemi til at farve agarose og akrylamidgeler. I histologi bruges sølvnitrat til sølvfarvning for at påvise retikulære fibre, proteiner og nukleinsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 444 °C
Kemisk navn eller materiale Silver Nitrate
Smeltepunkt 212 °C
CAS 7761-88-8
Farve Hvid
pH 5.4 til 6.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥99.7 %
Molekylær formel AgNO3
MDL nummer MFCD00003414
Merck Index 15, 8657
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
Molekylvægt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vægt 169.87
Procent renhed ≥99.7%
Grad Molekylær biologi
Identifikation Beståelsesprøve