Få mere at vide
Sølvnitrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
25 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
500g
Beskrivelse
AgNO3, CAS-nummer-7761-88-8, silbernitrat, sølv i nitrat, sølvmononitrat, nitrat d'argent, sølvnitrat, salpetersyre sølv i salt, sølvnitrat, argenti nitraer, argerol, månekaustisk, 500 g, 444 grader C, CHE3609, 821g, Hvid, 821g, Hvid SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, sølv;nitrat
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 444°C |
| Smeltepunkt | 212°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5.4 to 6.4 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| IUPAC navn | sølv(1+)nitrat |
| Formel vægt | 169.87g/mol |
| Emballage | Glaskrukke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Silver nitrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.