Få mere at vide
Sølvnitrat, analytisk volumetrisk, 0,1M, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11526863 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 11526863
Brand: Reagecon N20100F
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bestem koncentrationer ved at bruge sølvnitrat som titrant. Reagecon™ Sølvnitrat, analytisk volumetrisk, 0,1M er perfekt til titrering af halogenider, anioner, der opfører sig som halogenider, mercaptaner og en række organiske materialer.
stærk> Nedbørstitreringer
  • Denne analytiske metodologi er baseret på reaktioner, der giver forbindelser med begrænset opløselighed.
  • Der er ikke en særlig bred vifte af udfældningsmidler, der kan bruges med fordel i titrometri, og sølvnitrat er langt det vigtigste.
  • Disse titreringer (også kaldet argentometrisk titrering) er hvor sølvnitrat bruges som titreringsmiddel.
  • Sølvnitrat kan bruges til bestemmelse af halogenider (Cl-, I-, Br-) og anioner, der opfører sig som halogenider (SCN-, CN-, CNO-).
  • Det kan også bruges til bestemmelse af Mercaptans og organiske materialer, der inkluderer fedtsyrer.
  • Indikatorer, der typisk anvendes til udfældningstitrering, omfatter natriumchromat, fluorescein og jern (III).
  • En bred vifte af standardiserede sølvnitrat titranter er tilgængelige, hvoraf nogle er standardiserede til specifikt at give en til en ækvivalens med natriumchlorid i forskellige fødevarer.
Tekniske data
Mængde 1 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SILVER NITRATE 0.1N (0.1M)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: silver nitrate