Få mere at vide
Silver nitrate, ACS, 99.9+% (metals basis)
Artikelnummer. 11381229
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 11381229
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011414.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silver nitrate, AgNO3, CAS Number-7761-88-8, silvernitrate, silver i nitrate, argenti nitras, nitric acid silver i salt, nitrate d'argent, lunar caustic, argerol, silver mononitrate, silver nitrate, silbernitrat, 100g, >99.9% (metals basis), CHEBI:32130, 4.352 g/mL | CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Sølvnitrat anvendes i forsølvning, fotografering, fremstilling af andre sølvforbindelser, spejle, farvning af porcelæn og farvning i histologi. Det finder anvendelse som en plet i scanningselektronmikroskopi og en nøgleingrediens i flere sølvbaserede antiseptiske og antibakterielle farmaceutiske sammensætninger. Sølv(I)nitrat bruges til at adskille blandinger af alkener ved selektiv absorption og til afbeskyttelse og oxidationsreaktioner i organisk syntese. Det er meget udbredt som et analytisk reagens på grund af dets umiddelbare reaktion med halogenidioner, der danner uopløseligt bundfald af sølv(I)halogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7761-88-8
Molekylær formel AgNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.87
MDL nummer MFCD00003414
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nitrate
Smeltepunkt 212°C
Navn note For AAS analysis
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Formel vægt 169.87
Grad ACS-reagens
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 4.352 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sølvnitrat
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.