Få mere at vide
Sølvnitrat, ACS, 99,9+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11361229
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361229 5 g 5g
11371229 25 g 25g
11381229 100 g 100g
11391229 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11361229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011414.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Sølvnitrat, AgNO3, CAS-nummer-7761-88-8, sølvnitrat, sølv i nitrat, argenti nitras, salpetersyre sølv i salt, nitrat d'argent, månekaustik, argerol, sølvmononitrat, sølvnitrat, sølvnitrat, 100g, >99,9% (metalbasis), CHEBI:32130, 4,352 g/ml | CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169,87 g/mol
Sølvnitrat anvendes i forsølvning, fotografering, fremstilling af andre sølvforbindelser, spejle, farvning af porcelæn og farvning i histologi. Det finder anvendelse som en plet i scanningselektronmikroskopi og en nøgleingrediens i flere sølvbaserede antiseptiske og antibakterielle farmaceutiske sammensætninger. Sølv(I)nitrat bruges til at adskille blandinger af alkener ved selektiv absorption og til afbeskyttelse og oxidationsreaktioner i organisk syntese. Det er meget udbredt som et analytisk reagens på grund af dets umiddelbare reaktion med halogenidioner, der danner uopløseligt bundfald af sølv(I)halogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7761-88-8
Molekylær formel AgNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.87
MDL nummer MFCD00003414
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nitrate
Smeltepunkt 212 °C
Navn note For AAS-analyse
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde >99,9 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand, alkohol og vandbaseret ammoniak. Let opløselig i æter.
Formel vægt 169.87
Grad ACS-reagens
Følsomhed Lysfølsom
Tæthed 4.352 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sølvnitrat
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.