Få mere at vide
Silver nitrate, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 0.1N
Beskrivelse
Sølvnitrat 0,1N standard volumetrisk opløsning bruges til volumetrisk analyse i laboratorier. Det er meget udbredt som et analytisk reagens på grund af dets umiddelbare reaktion med halogenidioner, der danner uopløseligt bundfald af sølv(I)halogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver nitrate |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Opløselighed | Miscible with water, alcohol and aqueous ammonia |
| Mængde | 1 Unit |
| Formel vægt | 169.87 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Silver nitrate: 40%; Water: 60% |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.