Få mere at vide
Sølvnitrat, 99+%
Artikelnummer. 11460990
Skift visning
Mængde:
1009 Ea.
Emballage:
Glas krukke
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11460990 1009 Ea. Glas krukke 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13854.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169,87 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
  • Ansat i forsølvning, fotografering, fremstilling af andre sølvforbindelser, spejle, farvning af porcelæn og farvning i histologi.
  • Finder anvendelse som en plet i scanning elektronmikroskopi og en nøgleingrediens i flere sølvbaserede antiseptiske og antibakterielle farmaceutiske sammensætninger.
  • Anvendes til at adskille blandinger af alkener ved selektiv absorption og til afbeskyttelse og oxidationsreaktioner i organisk syntese.
  • Udbredt som et analytisk reagens på grund af dets umiddelbare reaktion med halogenidioner, der danner uopløseligt bundfald af sølv(I)halogenider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 444 °C
Kemisk navn eller materiale Silver nitrate
Smeltepunkt 212 °C
CAS 7761-88-8
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1009 Ea.
Emballage Glas krukke
Følsomhed Lysfølsom
Udseende Hvid
Analyseprocentområde 99 +%
Oplysninger om nedbrydning > 444 °C
Tæthed 4.352
Molekylær formel AgNO3
MDL nummer MFCD00003414
FN nummer UN1493
Merck Index 14,8518
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand, alkohol og vandbaseret ammoniak. Let opløselig i æter.
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn sølv; nitrat
Molekylvægt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vægt 169.87