Få mere at vide
Sølvnitrat, 99+%
Artikelnummer. 11470990
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470990 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11470990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13854.36
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169,87 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 444 °C
Kemisk navn eller materiale Silver nitrate
Smeltepunkt 212 °C
CAS 7761-88-8
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Emballage Glas krukke
Følsomhed Lysfølsom
Udseende Hvid
Analyseprocentområde 99+%
Oplysninger om nedbrydning >444 °C
Tæthed 4.352
Molekylær formel AgNO3
MDL nummer MFCD00003414
FN nummer UN1493
Merck Index 14,8518
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras
Opløselighedsinformation Let opløselig i vandig opløsning, alkohol og vandig ammoniak. Let opløselig i ether.
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
Molekylvægt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vægt 169.87